Learn More
Plas Labs™ Dessiccateur
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Description | Dessiccateur |
| Matériau | Acier inoxydable (304) |
| À utiliser avec (application) | Protéger, conserver ou faciliter le déplacement des matériaux critiques et prévenir la contamination. |
| Comprend | Hygromètre-(RH) intégré, étagères à position réglable, pieds antidérapants |
| Nb par paquet | 1 de chaque |
| Hauteur (métrique) | 152 mm |