Learn More
BRAND™ Dessiccateur avec couvercle à poignée
Code produit 10470673 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
150 mm
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
10470673 200 mm 1 pièce
10728051 150 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10470673 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 65038
En stock
Le dessiccateur avec couvercle de bouton comprend une bague d’appui émaillée pour une meilleure stabilité.
  • Verre borosilicaté 3.3
  • DIN 12491
  • Brides plates rodées avec précision
  • Surface de la bague d’appui émaillée pour améliorer la stabilité et éviter les fissures
  • Couvercle interchangeable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Type de produit Dessiccateur
Comprend Couvercle à poignée
Dimensions 200 mm
Hauteur (métrique) 30,9 mm
Diamètre (métrique) externe 270 mm