Learn More
BRAND™ Dessiccateur en verre borosilicaté
Code produit 10589341 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
355 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
10589341 355 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10589341 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 65043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    542.00€
    378.87€ / 1 pièces
    Économisez 163.13€
    30% de réduction
En stock
La surface à picots de la bague d’appui améliore la stabilité et permet d’éviter les fissures. Couvercle interchangeable inclus.
  • Construction en verre borosilicaté
  • Conformes à la norme DIN 12491
  • Brides plates rodées avec précision
  • Surface de la bague d’appui émaillée pour améliorer la stabilité et éviter les fissures
  • Couvercle interchangeable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité DIN 12491
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Dessiccateur
Comprend Couvercle à poignée
Hauteur (métrique) 355 mm
Diamètre (métrique) interne 250 mm
Diamètre (métrique) externe 320 mm