Description
- Structure en CR
- À utiliser avec les dessiccateurs
Spécification
Spécification
| Description | Taille nominale 200 mm |
| Matériau | Caoutchouc chloroprène |
| À utiliser avec (équipement) | Pour dessiccateurs |
| Type de produit | Bague d’étanchéité du dessiccateur |
| Quantité | 1 |