Learn More
Desipramine-2,4,6,8-d4 Chlorhydrate, TRC
Code produit 30357498
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30357498 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30357498 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2900521MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Desipramine-2,4,6,8-d4 Hydrochloride
CAS 61361-34-0
Formule moléculaire C18 2H4 H18 N2 . Cl H
Quantité 1 mg
Synonyme 5H-Dibenz[b,f]azepine-2,4,6,8-d4-5-propanamine, 10,11-dihydro-N-methyl-, monohydrochloride (9CI), Desipramine-2,4,6,8-D4 Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C18H22N2.ClH/c1-19-13-6-14-20-17-9-4-2-7-15(17)11-12-16-8-3-5-10-18(16)20;/h2-5,7-10,19H,6,11-14H2,1H3;1H/i2D,3D,9D,10D;
SMILES Cl.[2H]c1cc([2H])c2N(CCCNC)c3c([2H])cc([2H])cc3CCc2c1
Nom IUPAC N-méthyl-3-(1,3,8,10-tétratrauterio-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazépine-11-yl)propane-1-amine ; Chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 306.87
Poids de la formule 306.1801