Learn More
Desipramine-d3, TRC
Code produit 30362273
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30362273 25 mg 25mg
30356818 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30362273 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD29005325MG
 Article restreint
Expédition estimée: 29-10-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65100-49-4
Formule moléculaire C18 2H3 H20 N3
Poids moléculaire (g/mol) 284.41
Synonyme Desipramine D3
Nom IUPAC N,N-diméthyl-3-(2,3,4-trideutério-5,6-dihydrobenzo[b][1,4]benzodiazépine-11-yl)propane-1-amine
SMILES [2H]c1cc2N(CCCN(C)C)c3ccccc3CNc2c([2H])c1[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Desipramine Methyl-d3
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H23N3/c1-20(2)12-7-13-21-17-10-5-3-8-15(17)14-19-16-9-4-6-11-18(16)21/h3-6,8-11,19H,7,12-14H2,1-2H3/i4D,6D,9D
Poids de la formule 284.208
Pourcentage de pureté >95%