Learn More
Desipramine hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16422266
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16422266 500 mg
16418716 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16422266 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1272
MedChemExpress Desipramine hydrochloride is an inhibitor of norepinephrine transporter (NET), 5-HT transporter (SERT) and dopamine transporter (DAT) with Kis of 4, 61 and 78,720 nM, respectively.
Desipramine hydrochloride is an inhibitor of norepinephrine transporter (NET), 5-HT transporter (SERT) and dopamine transporter (DAT) with Kis of 4, 61 and 78,720 nM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Desipramine hydrochloride
CAS 58-28-6
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H23ClN2
Quantité 500 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (330.21 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (330.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES CNCCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=CC=CC=C31.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 302.84
Poids de la formule 302.84
Pourcentage de pureté 99.64%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death