Learn More
Tocris Bioscience™ Desipramine hydrochloride
Description
Tricyclic antidepressant that is a selective inhibitor of noradrenalin transporters (Ki values are 4, 61 and 78720 nM for NET, SERT and DAT transporters respectively).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Desipramine hydrochloride |
| CAS | 58-28-6 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule moléculaire | C18H23ClN2 |
| Poids de la formule | 302.84 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 302.846 |