Learn More
Desisopropyl Atrazine, TRC
Code produit 30137919
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137919 25 mg 25mg
30134300 5 mg 5mg
17934355 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137919 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD29015025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1007-28-9
Formule moléculaire C5 H8 Cl N5
Poids moléculaire (g/mol) 173.6
Synonyme 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N-ethyl- (9CI), s-Triazine, 2-amino-4-chloro-6-(ethylamino)- (6CI,7CI,8CI), 6-Chloro-N2-ethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2-Amino-4-chloro-6-(ethylamino)-s-triazine, 2-Chloro-4-amino-6-(ethylamino)-s-triazine, 2-Chloro-4-ethylamino-6-amino-1,3,5-triazine, 2-Chloro-4-ethylamino-6-amino-s-triazine, 4-Amino-2-chloro-6-(ethylamino)-s-triazine, 4-Amino-2-chloro-6-ethylamino-1,3,5-triazine, 6-Amino-2-chloro-4-ethylamino-1,3,5-triazine, 6-Amino-2-chloro-4-ethylamino-s-triazine, 6-Desisopropylatrazine, Atrazine-desisopropyl, DIA, Deethylsimazine, Deisopropylatrazine, Desethylsimazine, Desisopropylatrazine, F 703, F 703 (amine), G 28279, NSC 13909
Nom IUPAC 6-chloro-4-N-éthyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
SMILES CCNc1nc(N)nc(Cl)n1
Spécification
Nom chimique ou matériau Atrazine-desisopropyl
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H8ClN5/c1-2-8-5-10-3(6)9-4(7)11-5/h2H2,1H3,(H3,7,8,9,10,11)
Poids de la formule 173.0468