Learn More
SymLine™ Supports de bureau et muraux
Code produit 17327419
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du bouchon:
32 mm (diamètre extérieur) jusqu'au filetage supérieur GL 45
4 UNF de 1/4 po 28 G et 2 NPT 1/8 po
4 x UNF 1/4 in de calibre 28
6 x UNF 1/4 po, 1 x NPT 1/8 po
Filetage inférieur GL 25 (m) vers filetage supérieur GL 45 (m)
GL 45 (m), Filetage inférieur GL 25 (m)
Comprend:
Conexiones para capilar de diámetro 2,3/3,2 mm, 2 x NPT 1/8 in, conector de tubo para diámetro de 5 a 11,5 mm, diám. de la almohadilla 53 mm, DE de tubo 32 mm
Montage avec bride de fixation pour trou de paroi arrière de 34 à 45 mm
Montage avec bride de fixation, arbre long pour entonnoir XL, deux coudes 90°
Montage avec patin de diamètre 53 mm avec filetage de raccordement GL25 (m)
Montage avec raccords pour capillaire diamètre 2,3/3,2 mm et 1 x NPT 0,125 po Raccordement par le haut, raccord pour tube (diamètre intérieur) de 6,4 à 9 mm, diamètre du patin 53 mm, raccordement au tuyau (diamètre extérieur) 32 mm
Support pour forage de table (diamètre extérieur) 35 mm avec instrument de mesure
Type de produit:
Fixation murale
Installation de l’ordinateur de bureau
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du bouchon Comprend Type de produit unitSize
17327419 GL 45 (m), Filetage inférieur GL 25 (m) Montage avec bride de fixation, arbre long pour entonnoir XL, deux coudes 90° Fixation murale 1 pièce
10243090 32 mm (diamètre extérieur) jusqu'au filetage supérieur GL 45 Support pour forage de table (diamètre extérieur) 35 mm avec instrument de mesure Installation de l’ordinateur de bureau 1 pièce
15265134 6 x UNF 1/4 po, 1 x NPT 1/8 po Montage avec raccords pour capillaire diamètre 2,3/3,2 mm et 1 x NPT 0,125 po Raccordement par le haut, raccord pour tube (diamètre intérieur) de 6,4 à 9 mm, diamètre du patin 53 mm, raccordement au tuyau (diamètre extérieur) 32 mm Installation de l’ordinateur de bureau 1 pièce
16313547 4 UNF de 1/4 po 28 G et 2 NPT 1/8 po Montage avec patin de diamètre 53 mm avec filetage de raccordement GL25 (m) Installation de l’ordinateur de bureau 1 pièce
15357439 GL 45 (m), Filetage inférieur GL 25 (m) Montage avec bride de fixation pour trou de paroi arrière de 34 à 45 mm Fixation murale 1 pièce
15846394 Filetage inférieur GL 25 (m) vers filetage supérieur GL 45 (m) Support pour forage de table (diamètre extérieur) 35 mm avec instrument de mesure Installation de l’ordinateur de bureau 1 pièce
17884154 4 x UNF 1/4 in de calibre 28 Conexiones para capilar de diámetro 2,3/3,2 mm, 2 x NPT 1/8 in, conector de tubo para diámetro de 5 a 11,5 mm, diám. de la almohadilla 53 mm, DE de tubo 32 mm Installation de l’ordinateur de bureau -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17327419 Fournisseur SymLine™ Code fournisseur 106601
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les unités de remplissage sont montées de manière à économiser l’espace dans votre environnement de travail. Disponible en tant que connexion HPLC spéciale, pour une connexion directe à votre tubulure de déchets.
  • Le support de bureau peut être intégré dans presque tous les espaces de travail.
  • Utilisé avec une table de travail ou une hotte aspirante, il assure toujours un transfert efficace des déchets liquides vers les systèmes d'évacuation des eaux usées raccordés.
  • Support de bureau plat et collecteur de déchets HPLC en un seul produit
  • Les raccords intégrés pour les capillaires et les tubes permettent à cette installation de ne dépasser que légèrement du plan de travail.
  • Grâce au support mural arrière, vous optimisez l'espace disponible sur votre lieu de travail pour y entreposer encore plus d'échantillons de laboratoire et de dispositifs expérimentaux.
  • Vous pouvez jeter les déchets directement dans la hotte aspirante.
Spécification
Taille du bouchon GL 45 (m), Filetage inférieur GL 25 (m)
Comprend Montage avec bride de fixation, arbre long pour entonnoir XL, deux coudes 90°
À utiliser avec (application) Transfert de liquides dans des systèmes de déchets connectés
À utiliser avec (équipement) Système de collecteur à 3 et 4 éléments, bouchon de sécurité pour déchets, entonnoir de sécurité et système de tuyauterie
Matériau PEHD-EC
Type de produit Fixation murale