Learn More
Desloratadine, MedChemExpress
Code produit 16498356
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498356 100 mg
16482166 500 mg
16404397 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16498356 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0539
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Desloratadine (Sch34117) is the orally active major metabolite of the nonsedating H1-antihistamine Loratadine. Desloratadine is a selective H1-receptor antagonist that has anti-allergic and anti-inflammatory activities.
Desloratadine (Sch34117) is the orally active major metabolite of the nonsedating H1-antihistamine Loratadine. Desloratadine is a selective H1-receptor antagonist that has anti-allergic and anti-inflammatory activities.
Spécification
Nom chimique ou matériau Desloratadine
Forme physique Solid
CAS 100643-71-8
Couleur Off-White
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H19ClN2
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme Sch34117
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (80.43 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C2C(CCC3=CC=CN=C3/C2=C4CCNCC/4)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 310.82
Poids de la formule 310.82
Pourcentage de pureté 99.98%
Qualité Research