Learn More
Desloratadine N-Carboxylique Ester méthylique, TRC
Code produit 17990655
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17990655 1 g 1g
17944745 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17990655 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2902801G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 165740-03-4
Formule moléculaire C21 H21 Cl N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 368.86
Synonyme Methyl 4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate, 4-(8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-1-piperidinecarboxylic Acid Methyl Ester, N-Methoxycarbonyl Desloratadine
Nom IUPAC Méthyle 4-(8-chloro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridine-11-ylidène)pipéridine-1-carboxylate
SMILES COC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Desloratadine N-Carboxylic Acid Methyl Ester
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C21H21ClN2O2/c1-26-21(25)24-11-8-14(9-12-24)19-18-7-6-17(22)13-16(18)5-4-15-3-2-10-23-20(15)19/h2-3,6-7,10,13H,4-5,8-9,11-12H2,1H3
Poids de la formule 368.1292