Learn More
Desloratadine N-Hydroxypipéridine, TRC
Code produit 30137866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137866 50 mg 50mg
30133955 25 mg 25mg
30011225 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137866 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD29026550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1193725-73-3
Formule moléculaire C19 H19 Cl N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 326.82
Synonyme 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1-hydroxy-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 4-(8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidin-1-ol
Nom IUPAC 8-chloro-11-(1-hydroxypipéridine-4-ylidène)-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridine
SMILES ON1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Desloratadine N-Hydroxypiperidine
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H19ClN2O/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-21-19(14)18(17)13-7-10-22(23)11-8-13/h1-2,5-6,9,12,23H,3-4,7-8,10-11H2
Poids de la formule 326.1186