Learn More
Desloratadine, TRC
Code produit 30007877
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30007877 100 mg 100mg
17960985 50 mg 50mg
17983985 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30007877 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD290250100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100643-71-8
Formule moléculaire C19 H19 Cl N2
Poids moléculaire (g/mol) 310.82
Synonyme 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 8-Chloro-11-(4-piperidylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Aerius, Allex, Azomyr, Clarinex, Delopedil, Descarboethoxyloratadine, Descarboethoxyloratidine, Desler, Desloratadine, Eurodesa, NSC 675447, Neoclarityn, Opulis, Sch 34117, Sedno
Nom IUPAC 8-chloro-11-pipéridine-4-ylidène-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridine
SMILES Clc1ccc2C(=C3CCNCC3)c4ncccc4CCc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Desloratadine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H19ClN2/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-22-19(14)18(17)13-7-10-21-11-8-13/h1-2,5-6,9,12,21H,3-4,7-8,10-11H2
Poids de la formule 310.1237
Pourcentage de pureté >95%