Learn More
Chlorhydrate de désméthyle atomoxétine, TRC
Product Code. 30136622
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Unit Size:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30136622 10 mg 10mg
30133588 1 mg 1mg
18012440 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30136622 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD29082510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 881995-46-6
Formule moléculaire C16H20ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 277.79
Synonyme rac-N-Desmethyl Atomoxetine HCl
Nom IUPAC 3-phényl-3-(o-tolyloxy)propane-1-amine hydrochlorure
SMILES Cl.Cc1ccccc1O[C@H](CCN)c2ccccc2
Specifications
Nom chimique ou matériau Desmethyl Atomoxetine HCl
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H19NO.ClH/c1-13-7-5-6-10-15(13)18-16(11-12-17)14-8-3-2-4-9-14;/h2-10,16H,11-12,17H2,1H3;1H
Poids de la formule 277.12
Pourcentage de pureté >95%