Learn More
Oxalate de desméthyl doxylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Desmethyl Doxylamine Oxalate |
| CAS | 2771193-12-3 |
| Formule moléculaire | C16H20N2O . C2H2O4 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | N,N-Dimethyl-2-[phenyl(pyridin-2-yl)methoxy]ethan-1-amine Oxalate |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H20N2O.C2H2O4/c1-18(2)12-13-19-16(14-8-4-3-5-9-14)15-10-6-7-11-17-15;3-1(4)2(5)6/h3-11,16H,12-13H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6) |
| SMILES | CN(C)CCOC(C1=CC=CC=C1)C2=NC=CC=C2.O=C(O)C(O)=O |
| Nom IUPAC | Oxalato de N,N-dimetil-2-(fenil(piridin-2-il)metoxi)etan-1-amina |
| Poids moléculaire (g/mol) | 346.37 |
| Poids de la formule | 346.16 |