Learn More
Desméthyl Fondenafil, TRC
Code produit 30010242
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30010242 25 mg 25mg
30003603 50 mg 50mg
30010303 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010242 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD29243025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 147676-79-7
Formule moléculaire C23 H30 N6 O3
Poids moléculaire (g/mol) 438.52
Synonyme Piperazine, 1-[3-(4,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxybenzoyl]-4-methyl- (9CI), 1H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidine, piperazine deriv., 5-[2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)carbonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-Ethoxy-5-(4-methylpiperazinylcarbonyl)phenyl]-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Desmethylcarbodenafil, Desmethyl Fondenafil
Nom IUPAC 5-[2-éthoxy-5-(4-méthylpiperazine-1-carbonyl)phényl]-1-méthyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-one
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(=O)N4CCN(C)CC4
Spécification
Nom chimique ou matériau Desmethylcarbodenafil
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C23H30N6O3/c1-5-7-17-19-20(28(4)26-17)22(30)25-21(24-19)16-14-15(8-9-18(16)32-6-2)23(31)29-12-10-27(3)11-13-29/h8-9,14H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,24,25,30)
Poids de la formule 438.2379
Pourcentage de pureté >95%