Learn More
Desmethyl Norflurazon, TRC
Code produit 30011029
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30011029 250 mg 250mg
17991965 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30011029 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD296865250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23576-24-1
Formule moléculaire C11 H7 Cl F3 N3 O
Poids moléculaire (g/mol) 289.64
Synonyme 3(2H)-Pyridazinone, 5-amino-4-chloro-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-, 3(2H)-Pyridazinone, 5-amino-4-chloro-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)- (8CI), 5-Amino-4-chloro-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3(2H)-pyridazinone, 4-Chloro-5-amino-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)-3(2H)-pyridazinone, Desmethylnorflurazon, SAN 9774, Norflurazon-desmethyl
Nom IUPAC 5-amino-4-chloro-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyridazin-3-one
SMILES NC1=C(Cl)C(=O)N(N=C1)c2cccc(c2)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Norflurazon-desmethyl
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H7ClF3N3O/c12-9-8(16)5-17-18(10(9)19)7-3-1-2-6(4-7)11(13,14)15/h1-5H,16H2
Poids de la formule 289.023
Pourcentage de pureté >95%