Learn More
Desméthyl norflurazon, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Norflurazon-desmethyl |
| CAS | 23576-24-1 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C11 H7 Cl F3 N3 O |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 3(2H)-Pyridazinone, 5-amino-4-chloro-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-, 3(2H)-Pyridazinone, 5-amino-4-chloro-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)- (8CI), 5-Amino-4-chloro-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3(2H)-pyridazinone, 4-Chloro-5-amino-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)-3(2H)-pyridazinone, Desmethylnorflurazon, SAN 9774, Norflurazon-desmethyl |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H7ClF3N3O/c12-9-8(16)5-17-18(10(9)19)7-3-1-2-6(4-7)11(13,14)15/h1-5H,16H2 |
| SMILES | NC1=C(Cl)C(=O)N(N=C1)c2cccc(c2)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 5-amino-4-chloro-2-[3-(trifluorométhyl)phényl]pyridazin-3-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 289.64 |
| Afficher plus |