Learn More
Desmethyl-O-Benzyl Apixaban, TRC
Code produit 30359102
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30359102 100 mg -
30364719 50 mg 50mg
30365830 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30359102 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD119845100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1620494-31-6
Formule moléculaire C31 H29 N5 O4
Poids moléculaire (g/mol) 535.593
Synonyme 1-(4-(Benzyloxy)phenyl)-7-oxo-6-(4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide
Nom IUPAC 7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-1-(4-phenylmethoxyphenyl)-4,5-dihydropyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide
SMILES NC(=O)c1nn(c2ccc(OCc3ccccc3)cc2)c4C(=O)N(CCc14)c5ccc(cc5)N6CCCCC6=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Desmethyl-O-Benzyl Apixaban
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C31H29N5O4/c32-30(38)28-26-17-19-35(23-11-9-22(10-12-23)34-18-5-4-8-27(34)37)31(39)29(26)36(33-28)24-13-15-25(16-14-24)40-20-21-6-2-1-3-7-21/h1-3,6-7,9-16H,4-5,8,17-20H2,(H2,32,38)
Poids de la formule 535.222