Learn More
Desméthyl PBR28, TRC
Code produit 30359340
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30359340 10 mg 10mg
30353452 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30359340 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD29244510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1005325-42-7
Formule moléculaire C20H18N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 334.37
Synonyme Desmethyl PBR28, N-[(2-Hydroxyphenyl)methyl]-N-(4-phenoxy-3-pyridinyl)acetamide
SMILES CC(=O)N(Cc1ccccc1O)c2cnccc2Oc3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[(2-Hydroxyphenyl)methyl]-N-(4-phenoxy-3-pyridinyl)acetamide
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H18N2O3/c1-15(23)22(14-16-7-5-6-10-19(16)24)18-13-21-12-11-20(18)25-17-8-3-2-4-9-17/h2-13,24H,14H2,1H3
Poids de la formule 334.1317