Learn More
Desméthylnortriptyline, TRC
Code produit 30350416
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30350416 5 mg 5mg
30350056 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30350416 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2930755MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4444-42-2
Formule moléculaire C18H19N
Poids moléculaire (g/mol) 249.35
Synonyme 3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-propanamine, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Δ5,γ-propylamine, Demethylnortriptyline, Didesmethylamitriptyline, Lu 5-079, N,N-Didemethylamitriptyline
SMILES NCC/C=C1C2=CC=CC=C2CCC3=C/1C=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau Desmethylnortriptyline
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H19N/c19-13-5-10-18-16-8-3-1-6-14(16)11-12-15-7-2-4-9-17(15)18/h1-4,6-10H,5,11-13,19H2