Learn More
Desnitro-imidacloprid Hydrochloride, TRC
Code produit 30138315
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30138315 100 mg 100mg
30134347 25 mg 25mg
17954285 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138315 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN561215100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127202-53-3
Formule moléculaire C9 H11 Cl N4 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 247.12
Synonyme 1H-Imidazol-2-amine, 1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-4,5-dihydro-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazol-2-amine, 1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-4,5-dihydro-, monohydrochloride (9CI), 1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine hydrochloride (1:1), Imidacloprid-guanidine hydrochloride, Desnitro-imidacloprid hydrochloride
Nom IUPAC 1-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-4,5-dihydroimidazol-2-amine;hydrochloride
SMILES Cl.NC1=NCCN1Cc2ccc(Cl)nc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidacloprid-guanidine hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H11ClN4.ClH/c10-8-2-1-7(5-13-8)6-14-4-3-12-9(14)11;/h1-2,5H,3-4,6H2,(H2,11,12);1H
Poids de la formule 246.0439
Pourcentage de pureté >95%