Learn More
Desonide, MedChemExpress
Code produit 16498186
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498186 100 mg
16492066 500 mg
16428438 10 mg
16414317 50 mg
16411406 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16498186 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0248
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Desonide is a nonfluorinated corticosteroid anti-inflammatory agent used topically for dermatoses.
Desonide is a nonfluorinated corticosteroid anti-inflammatory agent used topically for dermatoses.
Spécification
Nom chimique ou matériau Desonide
CAS 638-94-8
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H32O6
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (240.09 mM)
SMILES C[C@@]12[C@@]3(C(CO)=O)[C@@](OC(C)(O3)C)([H])C[C@@]1([H])[C@]4([H])CCC5=CC(C=C[C@]5(C)[C@@]4([H])[C@@H](O)C2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 416.51
Poids de la formule 416.51
Pourcentage de pureté 99.45%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation