Learn More
Désoxycarbadox-D3, TRC
Code produit 30350249
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30350249 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30350249 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2969971MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Desoxycarbadox methyl-d3
CAS 1448350-02-4
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C11 2H3 H7 N4 O2
Quantité 1 mg
Synonyme Trideuteriomethyl N-(quinoxalin-2-ylmethylideneamino)carbamate
Formule InChI InChI=1S/C11H10N4O2/c1-17-11(16)15-13-7-8-6-12-9-4-2-3-5-10(9)14-8/h2-7H,1H3,(H,15,16)/b13-7+/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])OC(=O)N\N=C\c1cnc2ccccc2n1
Nom IUPAC N-[(E)-quinoxalin-2-ilmetilideneamino]carbamato de trideuteriometilo
Poids moléculaire (g/mol) 233.24
Poids de la formule 233.0992
Pourcentage de pureté >95