Learn More
Désoxycarbadox-D3, TRC
Code produit 30356301
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30356301 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30356301 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD29699710MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Desoxycarbadox methyl-d3
CAS 1448350-02-4
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C11 2H3 H7 N4 O2
Quantité 10 mg
Synonyme Trideuteriomethyl N-(quinoxalin-2-ylmethylideneamino)carbamate
Formule InChI InChI=1S/C11H10N4O2/c1-17-11(16)15-13-7-8-6-12-9-4-2-3-5-10(9)14-8/h2-7H,1H3,(H,15,16)/b13-7+/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])OC(=O)N\N=C\c1cnc2ccccc2n1
Nom IUPAC N-[(E)-quinoxalin-2-ilmetilideneamino]carbamato de trideuteriometilo
Poids moléculaire (g/mol) 233.24
Poids de la formule 233.0992
Pourcentage de pureté >95