Learn More
Desoxycarbadox, TRC
Code produit 30132531
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132531 25 mg 25mg
30003245 100 mg 100mg
30010474 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132531 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD29699525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55456-55-8
Formule moléculaire C11 H10 N4 O2
Poids moléculaire (g/mol) 230.2227
Synonyme Hydrazinecarboxylic acid, (2-quinoxalinylmethylene)-, methyl ester (9CI), Desoxycarbadox, Methyl 3-(2-quinoxalinylmethylene)carbazate
Nom IUPAC méthyle N-[(E)-quinoxaline-2-ylméthylidénénamine]carbamate
SMILES COC(=O)N\N=C\c1cnc2ccccc2n1
Spécification
Nom chimique ou matériau Desoxycarbadox
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H10N4O2/c1-17-11(16)15-13-7-8-6-12-9-4-2-3-5-10(9)14-8/h2-7H,1H3,(H,15,16)/b13-7+
Poids de la formule 230.0804
Pourcentage de pureté >95%