Learn More
Thermo Scientific™ Gélose au désoxycholate-citrate (Hynes)
Code produit. 10651525
Click to view available options
Poids plein:
17,5 g ± 5 %
Type d’emballage:
Conditionnement dans un emballage individuel à base de cellulose
Type de produit:
Gélose
Quantité:
10 / boîte
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10651525
Marque: Thermo Scientific™ PO5016A
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Isolez et différenciez les espèces Salmonella et Shigella des échantillons cliniques grâce aux boîtes de milieux de culture contenant de la gélose au désoxycholate-citrate (modification de Hynes).
Isolez et différenciez les espèces Salmonella et Shigella des échantillons cliniques, facilement et avec une meilleure sélectivité, grâce aux boîtes de milieux de culture contenant de la gélose au désoxycholate-citrate Thermo Scientific™ (modification de Hynes).
Milieu de culture amélioré, basé sur la modification de Hynes1 du milieu de culture2 de Leifson’s, la gélose au désoxycholate-citrate (modification de Hynes) facilite l’isolement des salmonelles et des shigelles.
  • Sélection plus facile des colonies : milieu de culture amélioré qui produit des colonies d’espèces Shigella plus grandes et plus nombreuses pouvant être facilement récoltées et émulsionnées dans de la solution saline pour effectuer des tests d’agglutination sur lame
  • Meilleure sélectivité : inhibition accrue des coliformes et des espèces Proteus par rapport à la gélose au désoxycholate-citrate d’origine (réf. CM0035B)
  • Prêt à l’emploi : facilité d’utilisation des milieux de culture préparés
Le milieu de culture est rose pâle (en raison de l’inclusion d’un indicateur rouge neutre) et transparent. Les organismes fermentant le lactose produisent des colonies roses et peuvent être entourés d’une zone d’acide désoxycholique précipité. Les colonies de fermenteurs non-lactiques sont incolores et, en raison de leur réaction alcaline, sont entourées d’une zone orange-jaune transparente de milieu de culture. Escherichia coli survit sur le milieu de culture, même s’il n’y prolifère généralement pas ; par conséquent, la pureté des colonies doit être établie par une sous-culture sur un milieu de culture différentiel, mais moins inhibiteur, par ex., sur de la gélose MacConkey (réf. CM0007B).
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Orange saumon, transparent
Contenu et stockage 6°C à 12°C
Description Gélose au désoxycholate-citrate (modification de Hynes)
Format Plaque simple de 90 mm
Type de produit Gélose
Poids plein 17,5 g ± 5 %
Type d’emballage Conditionnement dans un emballage individuel à base de cellulose
Quantité 10 / boîte