Learn More
Despropènenitrile Bromo Rilpivirine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-[[4-[(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)amino]-2-pyrimidinyl]amino]benzonitrile |
| CAS | 374067-85-3 |
| Formule moléculaire | C19 H16 Br N5 |
| Quantité | 2 mg |
| Synonyme | 4-[[4-[(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)amino]-2-pyrimidinyl]amino]benzonitrile |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H16BrN5/c1-12-9-15(20)10-13(2)18(12)24-17-7-8-22-19(25-17)23-16-5-3-14(11-21)4-6-16/h3-10H,1-2H3,(H2,22,23,24,25) |
| SMILES | Cc1cc(Br)cc(C)c1Nc2ccnc(Nc3ccc(cc3)C#N)n2 |
| Nom IUPAC | 4-[[4-(4-bro-2,6-diméthylanino)pyrimid-2-yl]amino]benzonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 394.27 |
| Poids de la formule | 393.0589 |