Learn More
Dess-Martin Periodinane (Technical Grade), TRC
Code produit 30007579
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30007579 100 g 100g
30011441 25 g 25g
30010473 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30007579 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD297420100G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87413-09-0
Formule moléculaire C13H13IO8
Poids moléculaire (g/mol) 424.14
Synonyme Acetic Acid 1,1',1' '-(3-Oxo-1lambda5-1,2-benziodoxol-1(3H)-ylidyne) Ester, 1,1,1-Tris(acetyloxy)-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, Dess-Martin Reagent, Martin's Reagent, Triacetoxyperiodinane, DMP
Nom IUPAC (1,1-diacetyloxy-3-oxo-1λ^{5},2-benziodoxol-1-yl) acetate
SMILES CC(=O)OI1(OC(=O)C)(OC(=O)C)OC(=O)c2ccccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau Dess-Martin Periodinane (Technical Grade)
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C13H13IO8/c1-8(15)19-14(20-9(2)16,21-10(3)17)12-7-5-4-6-11(12)13(18)22-14/h4-7H,1-3H3
Poids de la formule 423.9655