Learn More
Dess-Martin Periodinane (Grade technique), TRC
Code produit 30011441
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011441 25 g 25g
30007579 100 g 100g
30010473 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011441 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD29742025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87413-09-0
Formule moléculaire C13H13IO8
Poids moléculaire (g/mol) 424.14
Synonyme Acetic Acid 1,1',1' '-(3-Oxo-1lambda5-1,2-benziodoxol-1(3H)-ylidyne) Ester, 1,1,1-Tris(acetyloxy)-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, Dess-Martin Reagent, Martin's Reagent, Triacetoxyperiodinane, DMP
Nom IUPAC (1,1-diacétyloxy-3-oxo-1λ^{5},2-benziodoxol-1-yl) acétate
SMILES CC(=O)OI1(OC(=O)C)(OC(=O)C)OC(=O)c2ccccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau Dess-Martin Periodinane (Technical Grade)
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C13H13IO8/c1-8(15)19-14(20-9(2)16,21-10(3)17)12-7-5-4-6-11(12)13(18)22-14/h4-7H,1-3H3
Poids de la formule 423.9655