Learn More
Periodinane de Dess-Martin, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362777
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11362777 1 g 1g
11372777 5 g 5g
11439840 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11362777 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L15779.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 87413-09-0 | C13H13IO8 | 424.14 g/mol
Le parodonane Dess Martin est utilisé pour oxyder les alcools primaires en aldéhydes et les alcools secondaires en cétones. Il est également utilisé comme oxydant pour les complexes avec des alcools multifonctionnels. Il participe activement à l’oxydation des alcools amino-N protégés sans épimérisation ni alcools allyliques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le periodinane Dess Martin est utilisé pour oxyder les alcools primaires en aldéhydes et les alcools secondaires en cétones.Il est également utilisé comme oxydant pour les complexes avec des alcools multifonctionnels.Il participe activement dans l’oxydation des alcools N-amino-protégés sans épimérisation ni alcools allyliques.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’acétone, l’acétonitrile et le chlorure de méthylène.Légèrement soluble dans l’éther et l’hexane.
Remarques
Conserver dans un endroit frais.Sensible à l’air et à l’humidité.Incompatible avec les agents réducteurs puissants, les matériaux combustibles et l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87413-09-0
Formule moléculaire C13H13IO8
Poids moléculaire (g/mol) 424.14
Numéro MDL MFCD00130127
Clé InChI NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 159087
SMILES CC(=O)O[I]1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Dess-Martin periodinane
Point de fusion 130°C to 132°C (decomposition)
Quantité 1 g
Numéro UN UN1479
Beilstein 4548207
Sensibilité Air, light, and moisture sensitive
Merck Index 14,2933
Synonyme dess-martin periodinane, triacetoxyperiodinane, 1,1,1-triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1h-one, dess-martin reagent, dess-martinperiodinane, dess-martin, dess martin periodinane, dess martin, dess-martin periodane
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,acetone,acetonitrile and methylene chloride. Slightly soluble in ether and hexane.
Nom IUPAC Acétate de (1,1-diacétyloxy-3-oxo-1$l^{5},2-benziodoxol-1-yl)
Poids de la formule 424.15
Pourcentage de pureté ≥95%