Learn More
Periodinane de Dess-Martin, Thermo Scientific Chemicals
Description
Le parodonane Dess Martin est utilisé pour oxyder les alcools primaires en aldéhydes et les alcools secondaires en cétones. Il est également utilisé comme oxydant pour les complexes avec des alcools multifonctionnels. Il participe activement à l’oxydation des alcools amino-N protégés sans épimérisation ni alcools allyliques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le periodinane Dess Martin est utilisé pour oxyder les alcools primaires en aldéhydes et les alcools secondaires en cétones.Il est également utilisé comme oxydant pour les complexes avec des alcools multifonctionnels.Il participe activement dans l’oxydation des alcools N-amino-protégés sans épimérisation ni alcools allyliques.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’acétone, l’acétonitrile et le chlorure de méthylène.Légèrement soluble dans l’éther et l’hexane.
Remarques
Conserver dans un endroit frais.Sensible à l’air et à l’humidité.Incompatible avec les agents réducteurs puissants, les matériaux combustibles et l’eau.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dess-Martin periodinane |
| CAS | 87413-09-0 |
| Point de fusion | 130°C to 132°C (decomposition) |
| Formule moléculaire | C13H13IO8 |
| Numéro MDL | MFCD00130127 |
| Quantité | 50 g |
| Numéro UN | UN1479 |
| Beilstein | 4548207 |
| Sensibilité | Air, light, and moisture sensitive |
| Merck Index | 14,2933 |
| Vis mere |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.