Learn More
JP Selecta™ Distillateur d’eau Dest-4
Code produit 13443669
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
1,5 l/h
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
13443669 1,5 l/h 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13443669 Fournisseur JP Selecta™ Code fournisseur 4001729
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    511.00€
    400.10€ / 1 pièces
    Économisez 110.90€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Refroidissement par air forcé à travers un condenseur.
  • Spécialement pour les autoclaves
  • Boîtier en plastique thermo-résistant
  • Acier inox interne
  • Sans éléments chauffants en verre
  • Simplicité d’utilisation
  • Système de coupure de sécurité en cas de surchauffe due à une quantité d’eau insuffisante
  • Livré complet avec un flacon en plastique à trois voies de 4 litres avec filtre
Spécification
Capacité (métrique) 1,5 L/h
À utiliser avec (application) Distillation
Hauteur (métrique) 39 cm
Comprend Flacon en plastique de 4 L et trois robinets de distribution avec filtre
Matériau Boîtier en plastique thermo-résistant, acier inox interne
Puissance 750W
Poids (métrique) 3,5 kg
Débit 1,5 l/h