Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle mat inviolables et destructibles pour imprimantes M6/M7
Code produit 17848874
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,5 x 1 in
1,9 x 3 in
1 x 1,5 in
2 x 1 in
À utiliser avec (équipement):
M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
M710, BMP71
Hauteur (métrique):
12,7 mm
25,4 mm
48,26 mm
50,8 mm
Conditionnement:
100 pièces
250 pièces
500 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) À utiliser avec (équipement) Hauteur (métrique) unitSize
17848874 0,5 x 1 in M710, BMP71 12,7 mm 500 pièces
17808254 0,5 x 1 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 12,7 mm 500 pièces
17809154 1 x 1,5 in M710, BMP71 25,4 mm 250 pièces
17819084 1 x 1,5 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 25,4 mm 250 pièces
17858734 1,9 x 3 in M710, BMP71 48,26 mm 100 pièces
17888314 1,9 x 3 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 48,26 mm 100 pièces
17899184 2 x 1 in M710, BMP71 50,8 mm 100 pièces
17828424 2 x 1 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 50,8 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17848874 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 173413
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le vinyle inviolable est conçu pour se fracturer facilement afin de révéler toute altération du produit et d'empêcher le retrait de l'étiquette apposée sur la pièce.
  • En vinyl blanc mat haute performance avec adhésif permanent, idéal pour les applications qui nécessitent une résistance à l’altération des produits
  • À retirer avec précaution du support car le matériau est fragile
  • Température de service de -40 °C à 82 °C (-40 °F à 180 °F)
  • Fabriqué en vinyle B-351
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155
Type d’adhésif Acrylique permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Vinyle
Côtés imprimables Impression unilatérale
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification générale, étiquetage de laboratoire, identification de sécurité
À utiliser avec (équipement) M710, BMP71
Sans latex Non
Quantité 500 étiquettes
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40°F à +176°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +80°C
Épaisseur (impériale) 0,0028 in
Épaisseur (métrique) 0.071 mm
Dimensions (L x l) 0,5 x 1 in
Longueur (impériale) 0,5 in
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.4 mm
Hauteur (métrique) 12,7 mm
Alternate Part Number M7-17-351