Learn More
Brady™ Étiquettes inviolables en vinyle destructible pour M710, M610, M611
Code produit 17887874 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12,7 x 25,4 mm
50,8 x 25,4 mm
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17887874 50,8 x 25,4 mm 100 pièces
17807884 12,7 x 25,4 mm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17887874 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 312075
En stock
Étiquettes en vinyle à utiliser avec Brady™ Imprimantes M611, M610 et M710.
  • Étiquettes pour les imprimantes portables à transfert thermique M610 et M611
  • Il est également possible d'imprimer des pièces sur l'imprimante d'étiquettes M710 à condition d'utiliser l'adaptateur de rouleau (M71-ADAPT).
  • En vinyl blanc mat haute performance avec adhésif permanent, idéal pour les applications qui nécessitent une résistance à l’altération des produits
  • À retirer avec précaution du support car le matériau est fragile
  • Température de service de -40 °C à 82 °C
Spécification
Type d’adhésif Acrylique permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Satin
Format Étiquette
Matériau Vinyle
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquettes résistantes à la falsification
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification générale
À utiliser avec (équipement) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Étiquettes par rangée 1 étiquette
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Quantité 100 étiquettes
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40°F à +176°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +80°C
Épaisseur (impériale) 0,0026 in
Épaisseur (métrique) 0.066 mm
Dimensions (L x l) 50,8 x 25,4 mm
Longueur (impériale) 2 in
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.4 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 25.4 mm
Alternate Part Number M6-20-7351