Learn More
Cole-Parmer™ Câble d’électrode amovible
Code produit 15301122 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
3 m
Conditionnement:
10ft
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15301122 3 m 10ft
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15301122 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0566256
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.00€
    88.04€ / 10ft
    Économisez 6.96€
    7% de réduction
Expédition estimée: 22-12-2026
Dispose d’une connexion BNC pour une compatibilité avec la plupart des pH-mètres et des contrôleurs
  • Câble d’électrode, amovible, 10 pi, BNC
  • Compatible avec la plupart des pH-mètres et des contrôleurs
Spécification
Type Câble d’électrode Cole-Parmer, amovible, 10 pi, BNC
Comprend Connexion BNC
Longueur (impériale) 10 pi
Longueur (métrique) 3 m