Learn More
Digi-Sense Sonde thermocouple détachable, mise à la terre d
Code produit 11846664 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
max. (métrique):
-200°C à +260°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit max. (métrique) unitSize
11846664 -200°C à +260°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11846664 Fournisseur Digi-Sense Code fournisseur 0811340
Expédition estimée: 06-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La sonde thermocouple détachable se fixe directement sur les poignées de votre appareil de mesure ou de votre sonde.
  • Peut être branché directement sur votre compteur.
  • Se fixe facilement à une poignée pour une utilisation générale.
  • Idéal pour mesurer les liquides, les gaz ou les semi-solides.
  • Temps de réponse : 2 secondes ou plus
  • Chaque sonde est livrée avec un code couleur ANSI mini-connecteur :
    • Type J : Noir
    • Type K : Jaune
    • Type T : Bleu
    • Type E : Violet
  • Des conceptions personnalisées ou des modifications de ce produit sont disponibles sur demande.
  • Remarque : la plage de température indiquée concerne uniquement l'extrémité de la sonde.
    • Le matériau de la poignée peut être affecté si la sonde est étalonnée à une valeur plus élevée que la poignée en fonction du temps d’exposition, de l’application et du matériau de la poignée.
    • Les poignées en ABS sont conçues pour résister à des températures allant °jusqu'à 220 °F (104 °C).
    • Les poignées en PVC sont conçues pour résister à des températures allant °jusqu'à 200 °F (93 °C).
    • Les poignées en acier inoxydable sont conçues pour résister à une °température de 450 °F (232 °C).
    • Les mini-connecteurs sont conçus pour résister à des températures allant °jusqu'à 392 °F (200 °C).
Spécification
Durée d’analyse ≥2 secondes
Certifications/Conformité ANSI
max. (métrique) -200°C à +260°C
Type Sonde de thermocouple
À utiliser avec (application) Mesure des produits alimentaires ou d’autres semi-solides
Modèle Type T
Température (impériale) -328 °F à +500 °F
Longueur (impériale) 8 in
Longueur (métrique) 20,3 cm