missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Laboratoires Anios™ Détergent Deterg’anios

Code produit 11744594
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 L
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
11744594 5 L 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11744594 Fournisseur Laboratoires Anios™ Code fournisseur 365592UG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Nettoyage des sols, des surfaces et de l’équipement dans un environnement hospitalier. Produit de nettoyage qui nettoie, disperse et dissout les colorants organiques et minéraux.

Détergent pour sols et surfaces :

  • Solution de couleur verte
  • pH du produit pur : environ 10,9
  • pH du produit dilué (0,25 %) : environ 7,9
  • Densité à 20°C : environ 1,02
  • Non corrosif (absence d’agents oxydants)

Spécification

Type de produit Détergent
Quantité 4/paquet
Volume (métrique) 5 L
compliance-icons
Identifiant produit
  • deterg'anios
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • EUH208-Contient mélange de: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, sodium 1,4-bis[(2-ethylhexyl)ox
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.