missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Laboratoires Anios™ Détergent Deterg’anios

Produktkod. 11718213
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Volume (métrique):
1 L
Förpackningsstorlek:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volume (métrique) unitSize
11718213 1 L 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11718213 Leverantör Laboratoires Anios™ Leverantörsnummer 365.209UG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Nettoyage des sols, des surfaces et de l’équipement dans un environnement hospitalier. Produit de nettoyage qui nettoie, disperse et dissout les colorants organiques et minéraux.

Détergent pour sols et surfaces :

  • Solution de couleur verte
  • pH du produit pur : environ 10,9
  • pH du produit dilué (0,25 %) : environ 7,9
  • Densité à 20°C : environ 1,02
  • Non corrosif (absence d’agents oxydants)

Specifikationer

Forme Liquide
Type de conteneur Flacon
Volume (métrique) 1 L
compliance-icons
Produktbeteckning
  • deterg'anios
Signalord
  • Attention
Riskkategorier
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Faroangivelser
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • EUH208-Contient mélange de: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Peut produire une réaction allergique.
Skyddsangivelse
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, sodium 1,4-bis[(2-ethylhexyl)ox
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.