Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de centrifugation pour l’élimination des détergents & Plaques
Code produit 10116434 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
24 colonnes de 0,1 ml
25 colonnes de 125 μl
25 colonnes de 500 μl
2 plaques à 96 puits
5 mL
5 colonnes de 2 ml
5 colonnes de 4 ml
Gamme de produits:
HiPPR
Pierce
Type de produit:
Colonne de centrifugation
Kit d’élimination des détergents
Plaque de centrifugation
Résine
Conditionnement:
1 kit
10mL
2 pièces
24 pièces
25 pièces
5 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Gamme de produits Type de produit Conditionnement
10116434 10 ml Pierce Résine 10mL
10645585 25 colonnes de 125 μl Pierce Colonne de centrifugation 25 pièces
10499764 25 colonnes de 500 μl Pierce Colonne de centrifugation 25 pièces
10792447 5 colonnes de 2 ml Pierce Colonne de centrifugation 5 pièces
11736446 5 colonnes de 4 ml Pierce Colonne de centrifugation 5 pièces
11368261 2 plaques à 96 puits Pierce Plaque de centrifugation 2 pièces
12301883 5 mL HiPPR Kit d’élimination des détergents 1 kit
12391873 24 colonnes de 0,1 ml HiPPR Colonne de centrifugation 24 pièces
12201233 2 plaques à 96 puits HiPPR Plaque de centrifugation 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10116434 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 87780
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Éliminez rapidement les concentrations élevées de détergents avec une perte minimale d’échantillons grâce aux résines d’élimination des détergents. La résine Thermo Scientific HiPPR (High Protein and Peptide Recovery) est recommandée pour les concentrations de protéines allant jusqu’à 100 μg/ml, tandis que la résine Thermo Scientific Pierce convient aux concentrations supérieures à 100 μg/ml.
Les détergents et surfactants utilisés pour préparer des échantillons de protéines et de peptides peuvent interférer avec l’analyse par ELISA, la focalisation isoélectrique et la spectrométrie de masse (MS). L’élimination des détergents des échantillons peptidiques est particulièrement difficile et critique pour l’analyse MS. Même de faibles concentrations de détergents contaminent les instruments et perturbent la liaison des colonnes, l’élution et l’ionisation des peptides. La résine d’élimination des détergents HiPPR et Pierce est idéale pour éliminer rapidement les détergents courant des digestions tryptiques afin d’améliorer les résultats des analyses LC-MS/MS et MALDI-MS.
• Optimisé— : élimine >95 % de détergent des échantillons de protéines ou de peptides
• Rapide— : le traitement des échantillons dure moins de 15 minutes
• Efficace : élimine l’interférence des détergents dans les applications en aval comme ELISA, la focalisation isoélectrique et la spectrométrie de masse
Résine d’élimination des détergents Pierce
La résine d’élimination des détergents Pierce se lie efficacement à des concentrations élevées de détergents et les élimine des échantillons de 10 µl à 1 ml avec une perte minimale d’échantillon. Ces colonnes de microcentrifugation sont préemballées avec différents volumes de résine exclusive et sont idéales pour le traitement d’échantillons dont la concentration en protéines ou en peptides est supérieure à 100 µg/ml.
Kit de colonne de centrifugation pour l’élimination des détergents HiPPR
La résine HiPPR pour l’élimination des détergents a été optimisée pour des concentrations d’échantillons de 1 à 100 µg/ml et est idéale pour éliminer les détergents couramment utilisés, notamment SDS, Triton™ X-100, NP-40 et CHAPS à des concentrations de 0,5 à 1 %. La résine est disponible en colonnes de centrifugation pré-remplies, en plaques de centrifugation à filtre de 96 puits, et en résine en vrac pour une personnalisation.
Formats disponibles :
• Suspensions épaisses de résine— : résine en vrac fournie avec des colonnes de centrifugation vides de 0,8 ml
• Colonnes de centrifugation : colonnes de microcentrifugeuse de 0,1 ml
• Plaques de centrifugation à 96 puits— : plaques de filtration à 96 puits prédistribuées, compatibles avec les systèmes de centrifugation et les collecteurs à vide pour une purification manuelle ou automatisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon
Type de produit Résine
Contenu et stockage Dès réception, conserver à 4°C. La résine est stockée dans 0,15 M de NaCl, 0,05 % d’azoture de sodium.
Type de colonne Résine propriétaire, affinité
Phase stationnaire Ligand propriétaire
Forme Liquide
Gamme de produits Pierce
Cible de purification Élimination des détergents
Suffisant pour 1 à 2,5 ml d’échantillon contenant un détergent classique
Quantité 10 ml
Format Bottle