Learn More
Smeg™ Deterliquid SP2
Code produit 15874832
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
5 L
Conditionnement:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
15874832 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15874832 Fournisseur Smeg™ Code fournisseur DETERLQSP2
Détergent alcalin liquide pour l’analyse de l’eau et les produits pharmaceutiques.
Détergent alcalin liquide pour l’analyse de l’eau et les produits pharmaceutiques.
  • Contient de l’hydroxyde de potassium et de l’hydroxyde de sodium
  • Exempt de phosphate
Spécification
Type de conteneur Bidon
À utiliser avec (application) Analyse de l’eau et produits pharmaceutiques
Volume (impérial) 1,32 gal.
Volume (métrique) 5 L
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide,sodium hydroxide