Learn More
Thermo Scientific™ Detoxi-Gel™ Endotoxin Removing Gel
Code produit 11876754 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11876754 1 000 ml 1 pièce
11866754 10 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11876754 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6040.00€
    4590.40€ / 1 pièces
    Économisez 1449.60€
    24% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
Liez et extrayez des endotoxines (lipopolysaccharides ou LPS) à partir d’échantillons d’anticorps ou de protéines à l’aide de résine en vrac ou de colonnes de ligand immobilisé de polymixine B.
Le gel et les colonnes d’élimination des endotoxines de gel Detoxi Thermo Scientific™ fournissent une méthode rapide pour éliminer les endotoxines (lipopolysaccharides ou LPS) des échantillons.
La résine Detoxi-Gel est un support d’agarose perlé sur lequel la polymyxine B a été immobilisée. Ce ligand se lie à la fraction lipidique A des lipopolysaccharides (LPS), qui sont la forme dominante des endotoxines qui affectent les échantillons biologiques. Même les faibles niveaux d’endotoxines peuvent être toxiques pour les cellules ou les organismes et doivent être éliminés avant que les échantillons biologiques puissent être ajoutés aux cellules pour diverses expériences de traitement. La résine Detoxi-Gel fournit une méthode rapide d’élimination des endotoxines des échantillons. Elle est disponible dans des colonnes préconditionnés pratiques et deux tailles de suspension pour une utilisation dans des procédés à petite échelle ou à grande échelle.
Points clés :
  • Base d’affinité – utilise la polymixine B immobilisée pour éliminer les endotoxines en les liant à leurs domaines lipidiques A.
  • Haute capacité – 1 ml de résine de Detoxi-Gel élimine au moins 9995 unités d’endotoxines à partir d’un échantillon de 5 ml contenant 10 000 EU de lipopolysaccharide (LPS)
  • Réutilisable – pas de perte de capacité de liaison même après 10 régénérations ; nécessite une activation et une régénération avec 1 % de désoxycholate de sodium (réf. 89904)
  • Essais requis – La récupération des protéines dépend du type et de la concentration des protéines ; des tests empiriques sont nécessaires pour valider la méthode pour des échantillons de protéines particuliers
  • Polyvalent – éliminez l’endotoxine des solutions protéiques, des milieux de culture cellulaire et des composants pharmacologiques
Matériel nécessaire :
Désoxycholate de sodium (réf. n°89904) pour l’activation et la régénération de la résine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 4 000 à 6 000 liaisons de EU par ml de gel
Contenu et stockage Stockage à 4°C.
Gamme de produits Detoxi-Gel
Quantité 1 000 ml
Cible Élimination des endotoxines
Type Gel d’élimination des endotoxines
Phase stationnaire Polymyxine B
Suffisant pour 4 000 à 6 000 EU par ml de gel
Format Flacon
Type de colonne Affinité, résine d’agarose