Learn More
Macherey-Nagel™ Tampon de détoxification ERB
Code produit 15840918
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15840918 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15840918 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740495.1000
 Article restreint
En stock
Tampon de détoxification ERB (1000 mL) pour l'isolement d'ADN plasmidique de qualité transfection
Les endotoxines sont co-purifiées lors de préparations plasmidiques typiques à partir de lysats bactériens. Comme elles interfèrent avec la survie des cellules eucaryotes, la réduction des endotoxines est essentielle avant la transfection cellulaire. NucleoSpin™ Les kits de transfection plasmidique de qualité supérieure sont conçus pour réduire les endotoxines provenant des lysats bactériens.
  • Purifie les plasmides à nombre de copies élevé pour la transfection
  • Nouvelle technologie pour diminuer la teneur en endotoxines (< 50 UE/μg ADN) pour une transfection réussie
  • Élimination rapide d’E. coli via un traitement automatique, manuel, sous vide ou par centrifugation
  • La procédure ultra-rapide simplifie le flux de travail
  • Débit élevé— Les plaques à 96 puits permettent une automatisation aisée et prennent en charge le criblage plasmidique
  • Applications en aval : transfection de lignées cellulaires courantes (lipofection, électroporation)
  • Convient également aux applications de biologie moléculaire standard, telles que le clonage et le séquençage
Spécification
Nom chimique ou matériau Tampon de détoxification ERB
CAS 102-71-6
Couleur Incolore
À utiliser avec (équipement) Kit Full et Core pour transfection de plasmides Plasmide /96 NucleoSpin
pH 5,5 à 6,5
Forme physique Liquide
Quantité 1000 mL
Formule Triéthanolamine ; 2-propanol ; eau
Odeur Alcoolisée
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Buffer ERB (1000 mL)
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: triethanolamine, 2-propanol