Learn More
Réactif de détritylation, Solstice
Description
Réactifs et solvants Solstice BioSyn™ pour la synthèse ADN/ARN
- Les solvants et réactifs Solstice BioSyn™ sont spécifiquement traités et purifiés selon des spécifications strictes, garantissant une efficacité de synthèse exceptionnelle
- Produit idéal pour la synthèse des oligonucléotides, quelle que soit l’application
- Tous les solvants et réactifs sont filtrés (0,2 micron pour les réactifs d’oxydation et 0,1 micron pour tous les autres réactifs) afin de minimiser la contamination par le biais des particules
Spécification
Spécification
| CAS | 75-09-2, 76-03-9 |
| % max. CAS | 97.00%, 3.00% |
| Quantité | 4 x 2.5 L |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Forme physique | Liquide, transparent |
| Notes de qualité de la pureté | Déblocage des réactifs |
| Point d’ébullition | 40 °C |