Learn More
Mélange deutéré, 3-2135 dans du toluène, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-AminonaphthaleneD7∣2-Naphthylamine-d7∣4-Aminobiphenyl D9 |
| CAS | 78832-53-8, 93951-94-1, 344298-96-0 |
| Solvant ou matrice | Toluene |
| Quantité | 5x1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 4-Aminobiphenyl D9 25 μg/mL∣1-AminonaphthaleneD7 50 μg/mL∣2-Naphthylamine-d7 50 μg/mL |