Learn More
deutéré PAH Mélange 918 200 μg/mL dans le dichlorométhane, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acenaphthene D10∣Benzo(a)pyrene D12∣Benzo[a]anthracene D12∣Dibenzo(a,h)anthracene D14∣Dibenzo[a,i]pyrene-d14∣Fluoranthene D10∣Phenanthrene D10 |
| CAS | 15067-26-2, 63466-71-7, 1718-53-2, 13250-98-1, 158776-07-9, 93951-69-0 |
| Solvant ou matrice | Dichloromethane |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Acenaphthene D10 200 μg/mL∣Benzo(a)pyrene D12 200 μg/mL∣Benzo[a]anthracene D12 200 μg/mL∣Dibenzo(a,h)anthracene D14 200 μg/mL∣Dibenzo[a,i]pyrene-d14 200 μg/mL∣Fluoranthene D10 200 μg/mL∣Phenanthrene D10 200 μg/mL |