Learn More
Chlorure de deutérium, 20 % w/w dans du D2O, 99,96+ % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11324558
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11324558 5 g 5g
11314558 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11324558 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042406.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 7698-05-7 | ClH | 36.46 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7698-05-7
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00044642
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-FTGQXOHASA-N
Synonyme deuterium chloride, hydrochloric acid-d, deuterium chloride, 20 wt% in deuterium oxide, chlorohydrogen, hydrochloric acid d, chloro 2h, deuterium chloride, 99 atom % d, deuterium chloride, 1 m in deuterium oxide, deuterium chloride, 0.1 m in deuterium oxide, deuterium chloride, 38 wt% in deuterium oxide
CID PubChem 522634
SMILES Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Deuterium chloride
Forme physique Liquide
Couleur Incolore à jaune
Note relative au nom Isotopic
Densité 1,20 g/ml
Odeur Acide
Conditionnement Ampoules en verre transparent
Indice de réfraction 1,373
Sensibilité Sensible à la lumière et à l’humidité.
Quantité 5 g
Point d’ébullition 108°C
Numéro UN UN1789
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 37.47
Pourcentage de pureté ≥99.96%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20 % p/p dans D2O