Learn More
Deuterium Chloride 99% D (7.6 N), Eurisotop
Description
Deuterium Chloride 99% D (7.6 N sol in D2O)
- Quantity: 100 g
- Packaging: Vial
CoA and MSDS available at Eurisotop.com
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Deuterium Chloride 99% D (7.6 N) |
| Couleur | Incolore |
| Deutérium (D) | 99.0% D |
| Conditionnement | Vial |
| Quantité | 100 g |
| CAS | 7698-05-7 |
| Point de fusion | −85 °C |
| Formule moléculaire | ClH |
| Synonyme | Deuterium chloride, Deutero-hydrochloric acid |
| Clé InChI | VEXZGXHMUGYJMC-FTGQXOHASA-N |
| Afficher plus |