Learn More
Chlorure de deutérium, pour RMN, solution 1M en poids dans du D2O, 99,8 % d’atomes D, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10566864 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10566864 100 ml Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10566864 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 210601000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.00€
    234.00€ / 100mL
    Économisez 56.00€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Deuterium chloride
Note relative au nom 1M solution in D2O, 99.8 atom% D
Densité 1,1400 g/ml
Deutérium (D) 99,8 % min (RMN)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Quantité 100 ml
CAS 7698-05-7
Formule moléculaire ClH
Formule linéaire DCl
Numéro MDL MFCD00044642
Synonyme deuterium chloride, hydrochloric acid-d, deuterium chloride, 20 wt% in deuterium oxide, chlorohydrogen, hydrochloric acid d, chloro 2h, deuterium chloride, 99 atom % d, deuterium chloride, 1 m in deuterium oxide, deuterium chloride, 0.1 m in deuterium oxide, deuterium chloride, 38 wt% in deuterium oxide
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-FTGQXOHASA-N
SMILES Cl
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
CID PubChem 522634
Poids de la formule 37.47
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Deuterium chloride, 1M solution in D2O
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Deuterium chloride